SAB5300116
Monoclonal Anti-DDR2 antibody produced in mouse
clone 3B11E4, ascites fluid
Synonyme(s) :
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
About This Item
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B11E4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDR2(4921)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against DDR2
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable