SAB5201927
Monoclonal Anti-ERp57-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone 4F9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
57 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDIA3(2923)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2