SAB5201881
Monoclonal Anti-HSP70-Atto 595 antibody produced in mouse
clone 1H11
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
(Atto 595 Conjugate)
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HSPA1A(3303)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2