SAB5201808
Monoclonal Anti-ENaC beta-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 16E4
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 488 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
87kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Scnn1b(24767)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2