SAB5201561
Monoclonal Anti-Fig4/Sac3 - Atto 680 antibody produced in mouse
clone S202-7, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- 5-bisphosphate 5-phosphatase, Anti-KIAA0274, Anti-Polyphosphoinositide phosphatase, Anti-SAC3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 680 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S202-7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Fig4(103199)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable