SAB5200814
Monoclonal Anti-Synaptotagmin-7 - Rpe antibody produced in mouse
clone S275-14, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- SYT7, Anti-IPCA-7, Anti-PCANAP7, Anti-SytVII
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S275-14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 45 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Syt7(54525)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable