SAB5200540
Monoclonal Anti-Sur1 - Fitc antibody produced in mouse
clone S289-16, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ABC36, Anti-AM60008PU-N, Anti-Abcc8, Anti-HHF1, Anti-MRP8
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S289-16, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 160 kDa
Espèces réactives
hamster, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Abcc8(25559)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable