SAB5200457
Monoclonal Anti-Cav3.1 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S178A-9, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CACNA1G, Anti-CaV T1, Anti-KIAA1123, Anti-MGC117234, Anti-NBR13
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 390 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S178A-9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt <200 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cacna1g(12291)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable