SAB5200073
Monoclonal Anti-KCNIP3 antibody produced in mouse
clone S66-38, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Csen, Anti-Dream, Anti-KChlP3 K+ channel, S66-38, Anti-Kcnip3, Anti-rKChIP3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S66-38, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 34 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnip3(65199)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable