SAB5200017
Monoclonal Anti-HIF-1 α antibody produced in mouse
clone ESEE122, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ARNT interacting protein, Anti-HIF1 alpha, ESEE122, Anti-HIF1A, Anti-Hypoxia inducible factor 1 alpha, Anti-MOP1, Anti-PASD8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ESEE122, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
bovine, mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Hif1a(15251)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable