SAB5200009
Monoclonal Anti-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone 39B6, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-N/A, Anti-Nitrotyrosine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
39B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, dog, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
nitration (Tyr)
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable