SAB4702027
Monoclonal Anti-Mouse CD45 PerCP produced in mouse
Synonyme(s) :
GP180, LCA, LY5, T200, TPC
About This Item
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EM-05, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.5 mg/ml
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Ptprc(19264)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable