SAB4700844
Monoclonal Anti-EGFR (PhosphoTyr992) antibody produced in mouse
clone EM-12
Synonyme(s) :
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EM-12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NP_005219.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr992)
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable