SAB4501534
Anti-RED antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Cytokine IK, IK factor, Protein RER
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 65 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IK(3550)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 508-557
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable