SAB4501058
Anti-XRCC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box binding factor 75 kDa subunit, CTC75, CTCBF
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 69 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XRCC6(2547)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 554-603
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable