SAB4500707
Anti-CELSR3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, Epidermal growth factor-like 1, Flamingo homolog 1, Multiple epidermal growth factor-like domains 2, hFmi1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 358 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CELSR3(1951)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 3195-3244
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable