Principaux documents
SAB4500527
Sigma-Aldrich
Anti-CSTF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CF-1 64 kDa subunit, CSTF 64 kDa subunit, CSTF2, Cleavage stimulation factor 64 kDa subunit, CstF-64
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA
IF
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
human, mouse
citations:
Technique(s):
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSTF2(1478)
Description générale
Anti-CSTF2 Antibody detects endogenous levels of total CSTF2 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CSTF2.
Immunogen Range: 11-60
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable