Documents
SAB4301661
Sigma-Aldrich
Anti-UPP2
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
UDRPASE2, UP2, UPASE2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:30-1:150
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
NP_775491
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UPP2(151531)
Immunogène
Synthetic peptide of human uridine phosphorylase 2
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Owen S Skinner et al.
Nature metabolism, 5(5), 765-776 (2023-05-18)
Glucose is vital for life, serving as both a source of energy and carbon building block for growth. When glucose is limiting, alternative nutrients must be harnessed. To identify mechanisms by which cells can tolerate complete loss of glucose, we