SAB4300716
Anti-LAIR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CD306, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
16 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
0.4 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_002279.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAIR2(3904)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable