SAB4300336
Anti-PTEN (Ab-380/382/383) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-10q23del antibody produced in rabbit, Anti-BZS antibody produced in rabbit, Anti-MGC11227 antibody produced in rabbit, Anti-MHAM antibody produced in rabbit, Anti-phosphatase and tensin homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~54 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-Y-S-D-T-T-D-S)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728)
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable