SAB4200875
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody, Mouse monoclonal
clone SP-10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP-10
Forme
liquid
Espèces réactives
viral
Conditionnement
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1