SAB4200819
Anti-Connexin 43 antibody, Mouse monoclonal
clone CXN-6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein, Gap junction alpha-1 protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CXN-6, monoclonal
Poids mol.
~43 kDa
Espèces réactives
porcine, feline, chicken, mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL
immunofluorescence: 10-20 μg/mL
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Porcine ... GJA1(100518636)
chicken ... GJA1(395278)
feline ... GJA1(101100211)
human ... GJA1(2697)
mouse ... GJA1(14609)
rat ... GJA1(24392)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable