SAB4200715
Anti-β-tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone 2-28-33, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TUBB1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2-28-33, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~50 kDa
Espèces réactives
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Description générale
Immunogène
Application
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable