SAB4200712
Anti-MAPK3 antibody, Mouse monoclonal
clone mapk3-4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ERK1, Anti-ERT2 or Anti-p44-MAPK, Anti-p44-ERK1
About This Item
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mapk3-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using whole extract of human HepG2 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/test using total extract of A431 cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable