SAB4200671
Anti-S-100 (β-Subunit) antibody, Mouse monoclonal
clone SH-B1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, NEF, S100, S100-B, S100beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SH-B1, monoclonal
Espèces réactives
cat, rabbit, porcine, bovine, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using immunoperoxidase labeling of pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rabbit tongue.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100B(6285)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) (Ca2+ ion independent)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- dot blot
- immunohistochemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable