SAB4200662
Monoclonal Anti-SPTBN1 antibody produced in mouse
clone FOD5, hybridoma cell culture supernatant
Synonyme(s) :
EIEE5, NEAS, SPTA2, alpha, non-erythrocytic 1, spectrin
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FOD5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, bovine, rat, canine
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:100-1:200 using HeLa cells
immunoblotting: 1:500-1:1000 using whole extracts of SH-SY5Y cells
immunofluorescence: 1:500-1:1000 using using methanol:aceton fixed MDA-MB-231 cells.
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTBN1(6711)
rat ... Sptbn1(305614)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable