SAB4200413
Monoclonal Anti-LIN28 antibody produced in mouse
clone L28.5, tissue culture supernatant
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CSDD1, Monoclonal Anti-LIN28A, Monoclonal Anti-ZCCHC1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L28.5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~28 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:8,000-1:16,000 using extracts of Ntera-2 cells.
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIN28A(79727)
mouse ... Lin28a(83557)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable