SAB4200357
Anti-Profilin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone Profilin 1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-PFN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Profilin 1-3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~15 kDa
Espèces réactives
rat, bovine, human, mouse, canine
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa or NRK cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable