SAB4200232
Anti-GAD2(GAD65) Antibody
mouse monoclonal, N-GAD65
Synonyme(s) :
Anti-GAD2, Anti-glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Anti-glutamate decarboxylase 65 kDa isoform
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-GAD65 antibody , Mouse monoclonal, clone N-GAD65, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N-GAD65, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~65 kDa
Espèces réactives
human, mouse, monkey, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable