SAB4200160
Anti-Synaptotagmin 7 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-IPCA-7, Anti-PCANAP7, Anti-SYT-VII, Anti-SYT7
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~45 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates expressing human synaptotagmin 7
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SYT7(9066)
mouse ... Syt7(54525)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable