SAB4200137
Anti-ALS2 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ALS2CR6, Anti-ALSIN, Anti-ALSJ, Anti-IAHSP, Anti-PLSJ
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~185 kDa
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate over expressing human ALS2, and rat cerebellum extract (S1 fraction).
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Als2(74018)
rat ... Als2(363235)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable