SAB4200091
Anti-Raver1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~77 kDa
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of K562 cells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable