SAB4200015
Anti-TRIP6 antibody, Mouse monoclonal
clone TRP(C)-34, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-MGC10556, Anti-MGC10558, Anti-MGC29959, Anti-MGC3837, Anti-MGC4423, Anti-OIP1, Anti-Thyroid hormone receptor interactor 6, Anti-ZRP1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRP(C)-34, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIP6(7205)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable