SAB3700756
Anti-Monkey IgA (α-chain specific)-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
TRITC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
rhodamine conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
monkey
Technique(s)
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Reconstitution
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable