SAB2900872
Anti-SLC37A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Pp11662, SLC37A2, SPX2, Sugar phosphate exchanger 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SLC37A2(219855)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable