SAB2501834
Anti-UBE2R2 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CDC34B, FLJ20419, MGC10481, UBC3B
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBE2R2(54926)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable