SAB2501122
Anti-ZDHHC8
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DHHC-type containing 8, Anti-Membrane-associated DHHC8 zinc finger protein, Anti-ZDHHCL1, Anti-ZNF378
About This Item
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, canine, mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZDHHC8(29801)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable