Documents
SAB2500642
Sigma-Aldrich
Anti-MP100/NPEPPS antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Aminopeptidase puromycin sensitive, Anti-Metalloproteinase MP100, Anti-PSA, Anti-Puromycin-sensitive aminopeptidase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPEPPS(9520)
Catégories apparentées
Immunogène
Peptide with sequence C-KRDAESIHQYLLQRK from the internal region of the protein sequence according to NP_006301.2.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable