SAB2500372
Anti-EXOC7 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Exo70p, Anti-Exocyst complex component 7, Anti-HGNC:23214
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EXOC7(23265)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?