SAB2108843
Anti-POLQ (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CP25, HHO.C8, HOX3, HOX3C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
180 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, bovine, guinea pig, rabbit, horse, canine, rat, human
Concentration
0.5 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLQ(10721)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable