SAB2108489
Anti-PARP2
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti- ADPRTL2, Anti- ADPRTL3, Anti- PARP-2, Anti- pADPRT-2, Anti-ADPRT2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
61 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.5-1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
Numéro d'accès
NM_005484
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARP2(10038)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable