SAB2102655
Anti-UPF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FLJ43809, Anti-FLJ46894, Anti-HUPF1, Anti-KIAA0221, Anti-UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
123 kDa
Espèces réactives
human, dog, bovine
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... UPF1(5976)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable