SAB2102402
Anti-TEAD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-ETF, Anti-TEA domain family member 2, Anti-TEF4
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
49 kDa
Espèces réactives
bovine, human, mouse, horse, rat, rabbit
Technique(s)
western blot: suitable
Séquence immunogène
GEPRAGAALDDGSGWTGSEEGSEEGTGGSEGAGGDGGPDAEGVWSPDIEQ
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TEAD2(8463)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable