Documents
SAB1411620
Sigma-Aldrich
Anti-ZBED1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ALTE, DREF, KIAA0785, TRAMP, hDREF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 78.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZBED1(9189)
Immunogène
ZBED1 (NP_004720.1, 1 a.a. ~ 694 a.a) full-length human protein.
Sequence
MENKSLESSQTDLKLVAHPRAKSKVWKYFGFDTNAEGCILQWKKIYCRICMAQIAYSGNTSNLSYHLEKNHPEEFCEFVKSNTEQMREAFATAFSKLKPESSQQPGQDALAVKAGHGYDSKKQQELTAAVLGLICEGLYPASIVDEPTFKVLLKTADPRYELPSRKYISTKAIPEKYGAVREVILKELAEATWCGISTDMWRSENQNRAYVTLAAHFLGLGAPNCLSMGSRCLKTFEVPEENTAETITRVLYEVFIEWGISAKVFGATTNYGKDIVKACSLLDVAVHMPCLGHTFNAGIQQAFQLPKLGALLSRCRKLVEYFQQSAVAMYMLYEKQKQQNVAHCMLVSNRVSWWGSTLAMLQRLKEQQFVIAGVLVEDSNNHHLMLEASEWATIEGLVELLQPFKQVAEMLSASRYPTISMVKPLLHMLLNTTLNIKETDSKELSMAKEVIAKELSKTYQETPEIDMFLNVATFLDPRYKRLPFLSAFERQQVENRVVEEAKGLLDKVKDGGYRPAEDKIFPVPEEPPVKKLMRTSTPPPASVINNMLAEIFCQTGGVEDQEEWHAQVVEELSNFKSQKVLGLNEDPLKWWSDRLALFPLLPKVLQKYWCVTATRVAPERLFGSAANVVSAKRNRLAPAHVDEQVFLYENARSGAEAEPEDQDEGEWGLDQEQVFSLGDGVSGGFFGIRDSSFL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable