SAB1410718
Anti-INPP5B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
5PTase, MGC65156, MGC71303
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INPP5B(3633)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MDQSVAIQETLAEGEYCVIAVQGVLCEGDSRQSRLLGLVRYRLEHGGQEHALFLYTHRRMAITGDDVSLDQIVPVSRDFTLEEVSPDGELYILGSDVTVQLDTAELSLVFQLPFGSQTRMFLHEVARACPGFDSATRDPEFLWLSRYRCAELELEMPTPRGCNSALVTWPGYATIGGGGSNFDGLRPNGKGVPMDQSSRGQDKPESLQPRQNKSKSEITDMVRSSTITVSDKAHILSMQKFGLRDTIVKSHLLQKEEDYTYIQNFRFFAGTYNVNGQSPKECLRLWLSNGIQAPDVYCVGFQELDLSKEAFFFHDTPKEEEWFKAVSEGLHPDAKYAKVKLIRLVGIMLLLYVKQEHAAYISEVEAETVGTGIMGRMGNKGGVAIRFQFHNTSICVVNSHLAAHIEEYERRNQDYKDICSRMQFCQPDPSLPPLTISNHDVILWLGDLNYRIEELDVEKVKKLIEEKDFQMLYAYDQLKIQVAAKTVFEGFTEGELTFQPTYKYDTGSDDWDTSEKCRAPAWCDRILWKGKNITQLSYQSHMALKTSDHKPVSSVFDIGVRVVNDELYRKTLEEIVRSLDKMENANIPSVSLSKREFCFQNVKYMQLKVESFTIHNGQVPCHFEFINKPDEESYCKQWLNANPSRGFLLPDSDVEIDLELFVNKTTATKLNSGEDKIEDILVLHLDRGKDYFLSVSGNYLPSCFGSPIHTLCYMREPILDLPLETISELLAYLAAYCFETQLVTKSLI
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable