Principaux documents
SAB1410607
Sigma-Aldrich
Anti-RPA4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSU24186, MGC120333, MGC120334
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 28.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPA4(29935)
Description générale
Replication protein A (RPA) is an essential factor for DNA double-strand break repair and cell cycle checkpoint activation. This gene encodes the 32-kDa subunit of the RPA, which associates with the 70- and 13-kDa subunits to form a trimeric RPA complex. (provided by RefSeq)
Immunogène
RPA4 (NP_037479.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSKSGFGSYGSISAADGASGGSDQLCERDATPAIKTQRPKVRIQDVVPCNVNQLLSSTVFDPVFKVRGIIVSQVSIVGVIRGAEKASNHICYKIDDMTAKPIEARQWFGREKVKQVTPLSVGVYVKVFGILKCPTGTKSLEVLKIHVLEDMNEFTVHILETVNAHMMLDKARRDTTVESVPVSPSEVNDAGDNDESHRNFIQDEVLRLIHECPHQEGKSIHELRAQLCDLSVKAIKEAIDYLTVEGHIYPTVDREHFKSAD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable