Documents
SAB1410591
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TF2B, TFIIB
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.8 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GTF2B(2959)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes the general transcription factor IIB, one of the ubiquitous factors required for transcription initiation by RNA polymerase II. The protein localizes to the nucleus where it forms a complex (the DAB complex) with transcription factors IID and IIA. Transcription factor IIB serves as a bridge between IID, the factor which initially recognizes the promoter sequence, and RNA polymerase II. (provided by RefSeq)
Immunogène
GTF2B (NP_001505.1, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASTSRLDALPRVTCPNHPDAILVEDYRAGDMICPECGLVVGDRVIDVGSEWRTFSNDKATKDPSRVGDSQNPLLSDGDLSTMIGKGTGAASFDEFGNSKYQNRRTMSSSDRAMMNAFKEITTMADRINLPRNIVDRTNNLFKQVYEQKSLKGRANDAIASACLYIACRQEGVPRTFKEICAVSRISKKEIGRCFKLILKALETSVDLITTGDFMSRFCSNLCLPKQVQMAATHIARKAVELDLVPGRSPISVAAAAIYMASQASAEKRTQKEIGDIAGVADVTIRQSYRLIYPRAPDLFPTDFKFDTPVDKLPQL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable