Documents
SAB1410161
Sigma-Aldrich
Anti-MYST2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HBO1, HBOA, KAT7
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 70.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYST2(11143)
Immunogène
MYST2 (NP_008998.1, 1 a.a. ~ 611 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRRKRNAGSSSDGTEDSDFSTDLEHTDSSESDGTSRRSARVTRSSARLSQSSQDSSPVRNLQSFGTEEPAYSTRRVTRSQQQPTPVTPKKYPLRQTRSSGSETEQVVDFSDRETKNTADHDESPPRTPTGNAPSSESDIDISSPNVSHDESIAKDMSLKDSGSDLSHRPKRRRFHESYNFNMKCPTPGCNSLGHLTGKHERHFSISGCPLYHNLSADECKVRAQSRDKQIEERMLSHRQDDNNRHATRHQAPTERQLRYKEKVAELRKKRNSGLSKEQKEKYMEHRQTYGNTREPLLENLTSEYDLDLFRRAQARASEDLEKLRLQGQITEGSNMIKTIAFGRYELDTWYHSPYPEEYARLGRLYMCEFCLKYMKSQTILRRHMAKCVWKHPPGDEIYRKGSISVFEVDGKKNKIYCQNLCLLAKLFLDHKTLYYDVEPFLFYVMTEADNTGCHLIGYFSKEKNSFLNYNVSCILTMPQYMRQGYGKMLIDFSYLLSKVEEKVGSPERPLSDLGLISYRSYWKEVLLRYLHNFQGKEISIKEISQETAVNPVDIVSTLQALQMLKYWKGKHLVLKRQDLIDEWIAKEAKRSNSNKTMDPSCLKWTPPKGT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable