Principaux documents
SAB1410129
Sigma-Aldrich
Anti-NOXA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ25475, MGC131800, NY-CO-31, SDCCAG31, p51NOX
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOXA1(10811)
Description générale
NADPH oxidases (NOXs) catalyze the transfer of electrons from NADPH to molecular oxygen to generate reactive oxygen species (ROS). The NOX activator NOXA1 can stimulate both NOX1 (MIM 300225) and NOX2 (CYBB; MIM 300481), but it appears to be more effective in activating NOX1 (Opitz et al., 2007 [PubMed 17189823]).[supplied by OMIM
Immunogène
NOXA1 (NP_006638.1, 1 a.a. ~ 483 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASLGDLVRAWHLGAQAVDRGDWARALHLFSGVPAPPARLCFNAGCVHLLAGDPEAALRAFDQAVTKDTCMAVGFFQRGVANFQLARFQEALSDFWLALEQLRGHAAIDYTQLGLRFKLQAWEVLHNVASAQCQLGLWTEAASSLREAMSKWPEGSLNGLDSALDQVQRRGSLPPRQVPRGEVFRPHRWHLKHLEPVDFLGKAKVVASAIPDDQGWGVRPQQPQGPGANHDARSLIMDSPRAGTHQGPLDAETEVGADRCTSTAYQEQRPQVEQVGKQAPLSPGLPAMGGPGPGPCEDPAGAGGAGAGGSEPLVTVTVQCAFTVALRARRGADLSSLRALLGQALPHQAQLGQLSYLAPGEDGHWVPIPEEESLQRAWQDAAACPRGLQLQCRGAGGRPVLYQVVAQHSYSAQGPEDLGFRQGDTVDVLCEEPDVPLAVDQAWLEGHCDGRIGIFPKCFVVPAGPRMSGAPGRLPRSQQGDQP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable