Principaux documents
SAB1409263
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DND1 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC34750, RBMS4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.97 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DND1(373863)
Immunogène
DND1 (NP_919225, 167 a.a. ~ 260 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EARLLPSPGPAPGQIALLKFSSHRAAAMAKKALVEGQSHLCGEQVAVEWLKPDLKQRLRQQLVGPFLRSPQPEGSQLALARDKLGFQGARATLQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable